Merck
Cloreto de nitrotetrazólio azul crystals, pkg of 5 g
Cloreto de nitrotetrazólio azul
Cloreto de nitrotetrazólio azul crystals, pkg of 5 g
Sinônimo(s):
Cloreto de p-nitroazul de tetrazólio, p-Nitrotetrazólio azul, Cloreto de 2,2′-bis(4-nitrofenil)-5,5′-difenil-3,3′-(3,3′-dimetoxi-4,4′-difenileno)ditetrazólio, Cloreto de 3,3′-(3,3′-dimetoxi-4,4′-bifenileno)bis[2-(4-nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazólio], NBT, Nitro BT
Fórmula linear:
C40H30N10O6 · 2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
817.64