Voltar
Mitochondria Isolation Kit
Número CE:
232-650-8
Products
Categoria de produto
kits (2)
Marca
Sigma-Aldrich (2)
Nível de qualidade
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
MITOISO2
Mitochondria Isolation Kit,
sufficient for 50 applications (2-5 x 10
7
cells), isolation of enriched mitochondrial fraction from cells
Expandir
Ver preços
MITOISO1
Mitochondria Isolation Kit,
sufficient for 10-20 g (animal tissue), sufficient for 50 assays (2 mL), isolation of enriched mitochondrial fraction from animal tissues