Voltar
Carboxen
®
-1010 PLOT Capillary GC Column
Número CE:
262-373-8
Products
Categoria de produto
columns (2)
Marca
Supelco (2)
Agência
Tipo de coluna
DI (mm)
Comprimento (m)
Aplicação
d
f
(µm)
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
25467
Carboxen
®
-1010 PLOT Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
Expandir
Ver preços
24246
Carboxen
®
-1010 PLOT Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm