Voltar
Solução tampão
Products
Categoria de produto
buffers (5)
Marca
Supelco (43)
Agência
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Tipo de material de referência
Filtrar produtos
Showing 1-20 of 46
Página 1 de 3
Página 1 de 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
1.09439
Solução tampão,
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09435
Solução tampão,
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09438
Solução tampão,
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09475
Solução tampão,
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20 °C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09477
Solução tampão,
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09461
Solução tampão,
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09433
Solução tampão,
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (20°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09407
Solução tampão,
(potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09409
Solução tampão,
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09406
Solução tampão,
(potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09400
Solução tampão,
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: yellow, tracable to NIST and PTB pH 10.00 (20°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.99002
Solução tampão,
(potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09476
Solução tampão,
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), coloured: blue traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.09445
Solução tampão,
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.99004
Solução tampão,
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.99001
Solução tampão,
(potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.99022
Solução tampão,
(di-sodium hydrogen phosphate/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST und PTB pH 12.00 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.99054
Solução tampão,
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red, traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25 °C), Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.99012
Solução tampão,
(citric acid, sodium hydroxide, hydrogen chloride) tracable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.99057
Solução tampão,
(di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour:yellowtraceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
Página 1 de 3
Página 1 de 3