Página inicialServiçosSoftware e plataformas digitaisSoftware de ajuste de curva para imunoensaios Belysa®Downloads do software de análise Belysa® e guias do usuário
Downloads do software de análise Belysa® e guias do usuário
Clique abaixo para baixar o software de ajuste de curva para imunoensaios Belysa® disponível para Windows 10 e para macOS (beta), bem como o guia do usuário.
Software de análise Belysa®, versão 1.2.2
Guia do usuário do software de análise Belysa®
A versão mais recente consiste em atualizações de recursos e correções de falhas sugeridas por nossos usuários e pela equipe de suporte técnico. As duas principais atualizações de recursos da versão 1.2 são a adição de interpolação de curvas do ensaio competitivo e a maior flexibilidade no cálculo de LoD. Obrigado por usar o software Belysa®.
Novos recursos
- Suporte para ajuste de curva do ensaio competitivo
- Fórmulas de LoD e MDD atualizadas e coeficiente de LoD configurável adicionado
- Linha de LLoQ removida dos gráficos incluídos nos relatórios
- Definições de sinalização de advertência adicionadas ao relatório em Excel
- Suporte a macOS (beta)
Correção de falhas
- V 1.2.1: Aumento do desempenho ao colar dados de poços na tabela de placas
- V 1.2.1: Maior precisão nos parâmetros de ajuste de curva exibidos na equação para auxiliar na verificação manual dos resultados
- V 1.2.1: Definições de sinalização de advertência ausentes adicionadas ao manual do usuário
- V 1.2.1: Limite do fator de diluição desconhecido aumentado
- V 1.2.1: Problema solucionado referente ao fato de que o LLoQ da curva externa não era atualizado ao mudar os critérios de LLoQ
- V 1.2.1: Problema solucionado referente ao fato de que a identificação da amostra não era exibida na legenda no ponto da curva
- V 1.2.1: Erro de “copiar e colar” solucionado na V 1.2.0 (por exemplo, ao copiar e colar curvas padrão)
- V 1.2.1: Notificação de “advertência” no arquivo de resultados solucionada na V 1.2.0 para macOS beta
- V 1.2.2: Aplicativo LoD personalizado corrigido
- V 1.2.2: Problema solucionado referente ao fato de que os caracteres de nova linha na ID da amostra poderiam causar formatação incorreta ao copiar/colar
- V 1.2.2: Exibição de mensagens em todas as réplicas no relatório CSV de vários analitos
Atualização de conformidade
- A documentação de conformidade com a seção 508 foi concluída para a versão 1.2.2 (específica dos EUA)