Triagem de alto rendimento
Placa de 24 cavidades de alto rendimento
A triagem de alto rendimento (HTS) é uma técnica usada para executar muitas reações simultaneamente em uma síntese paralela. Também conhecida como experimentação de alto rendimento (HTE), essa técnica é especialmente útil para a triagem rápida e eficiente de compostos para encontrar os reagentes ideais para a sua reação. Os métodos de triagem de alto rendimento geralmente usam sistemas automatizados, como sistemas robóticos de plaqueamento, coleta/análise automatizada de dados e programas de computador para identificar os possíveis reagentes. A triagem de alto rendimento revolucionou o processo de descoberta de medicamentos e é usada por empresas farmacêuticas, instituições acadêmicas e laboratórios de pesquisa para identificar rapidamente novos candidatos a potenciais medicamentos.
Oferecemos uma variedade de produtos para proporcionar aos pesquisadores um local único para todas as suas necessidades de alto rendimento.
KitAlysis™- kits de triagem de alto rendimento
ChemBeads - grânulos de vidro revestidos com catalisador, projetados para experimentação de alto rendimento (HTE) para eliminar os problemas de manuseio de sólidos na automação
Kits de triagem KitAlysis™
A plataforma do kit de triagem KitAlysis™ permite a realização de 24 reações químicas exclusivas com aproximadamente 100 mg de substrato fornecido pelo usuário. Ao utilizar o KitAlysis™ Benchtop Inertion Box, essas reações podem ser conduzidas em uma atmosfera inerte sem o uso de um porta-luvas. Os kits de triagem KitAlysis™ estão disponíveis em placas pré-preparadas para sete tipos diferentes de reação:
KitAlysis™ para iniciantes
Triagem de bases – 11 bases, 2 frascos de cada uma e 2 frascos abertos para bases adicionais a serem adicionadas a critério do químico, para triagem rápida e eficiente de bases para reações de acoplamento cruzado
Triagem de aminação Buchwald-Hartwig - 12 catalisadores, 2 frascos de cada, para vários sistemas de base e solvente para triagem rápida de acoplamento cruzado C-N Buchwald-Hartwig
Triagem de metátese de fechamento de anel médio (5, 6, 7) - 6 catalisadores, 4 frascos de cada, para triagem rápida e eficiente de reações de formação de anel de 5, 6 e 7 membros de dois alcenos terminais intramoleculares
Triagem de borilação de Miyaura - 6 catalisadores, 4 frascos de cada e 2 compostos de diboro para condições favoráveis de borilação catalisada por paládio
Triagem de 24 pré-catalisadores de Pd - 24 pré-catalisadores de acoplamento cruzado que permitem ao pesquisador restringir sua seleção a kits mais específicos
Triagem de acoplamento cruzado C-N de cobre - 6 catalisadores, 4 frascos de cada, para vários sistemas de base e solvente para triagem rápida de reações de acoplamento cruzado C-N de cobre
Triagem de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura - 6 catalisadores, 4 frascos de cada, para condições favoráveis de acoplamento cruzado
Grânulos de vidro revestidos com catalisador ChemBeads em vermelho.
ChemBeads
Os ChemBeads são grânulos de vidro revestidos com catalisador, usados para processos de separação e purificação em experimentos de alto rendimento. Esses grânulos de catalisador são ideais para métodos de triagem automatizados porque quantidades abaixo de miligramas de sólidos podem ser pesadas com precisão e dispensadas roboticamente. Além disso, os ChemBeads podem ser medidos volumetricamente para eliminar o desperdício de material. Os ChemBeads têm uma alta relação área de superfície/volume e tamanho e forma uniformes, o que garante que o processo de separação seja consistente e eficiente, levando a resultados confiáveis.
Recursos relacionados
- User Guide: Kitalysis™ High-Throughput Screening Platform
Optimize suitable catalytic reaction conditions more quickly and efficiently
- PEPPSI™ Catalyst - Introduction, Advantages and Applications
Discover PEPPSI catalysts for cross-coupling reactions. Improve yield and versatility in organic synthesis with these popular catalysts
- A-Phos
Explore our profile of versatile ligand for cross-coupling reactions, enhancing catalyst efficiency and selectivity
- 2nd Generation Buchwald Precatalysts
Read up on the technical article for more information on 2nd generation Buchwald precatalysts for efficient cross-coupling reactions
- ChemBeads
Find out more on the Solid catalyst-coated glass beads for efficient cross-coupling reactions.
- KitAlysis™ C-N (Buchwald-Hartwig) High-Throughput Screening Kit
Unlock C-N bond formation with the C-N Kitalysis Kit on innovative cross-coupling solutions.
- KitAlysis™ Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Kit
Enhance your cross-coupling reactions with the S-M Kitalysis Kit. Read more on efficient S-M bond formation.