V900842
Tris Acetate-EDTA buffer
Vetec™, reagent grade, 10 ×, solution, RNase and DNase free
Sinônimo(s):
TAE buffer
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Formulário
solution
Características
RNase and DNase free
concentração
10 ×
adequação
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)