V900790
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
α-Resorcylic acid
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
97%
pf
236-238 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
chave InChI
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)