V900770
(±)-2-Phenylbutyric acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
α-Ethylphenylacetic acid
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
p.e.
270-272 °C (lit.)
pf
39-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)