V900762
9,10-Phenanthrenequinone
Vetec™, reagent grade, 94%
Sinônimo(s):
9,10-Phenanthrenedione
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
94%
pf
209-212 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
chave InChI
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
465.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
241 °C - closed cup