V900745
Mercaptosuccinic acid
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Thiomalic acid
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
97%
pf
155-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)