V900712
DL-Proline
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
(±)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
208 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
chave InChI
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3