V900675
Tropic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
pf
116-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
chave InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3