V900662
3,5-Pyridinedicarboxylic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Dinicotinic acid
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-5(7(11)12)3-8-2-4/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)