Documentos Principais
V900652
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
Vetec, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1721790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
290 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
chave InChI
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Outras notas
A mixture of 4 stereoisomers.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1