Documentos
V900650
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzaldehyde
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
142.10
Beilstein:
1935273
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
pb
82-84 °C/15 mmHg (lit.)
pf
15-17 °C (lit.)
densidade
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
chave InChI
SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup