Documentos Principais
V900648
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine dihydrochloride
Vetec, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
1,2-Diaminoethane dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
133.02
Beilstein:
3665235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
chave InChI
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)