V900637
DL-2-Aminobutyric acid
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
291 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)