V900603
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Protocatechualdehyde
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
97%
pf
150-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
chave InChI
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3