V900458
L-Asparagine
98%, Vetec™
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
About This Item
product name
L-Asparagine, Vetec™, reagent grade, 98%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
powder
cor
white
pf
235 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
chave InChI
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1