V900376
DL-Leucine
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
(±)-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
Formulário
powder
cor
white
pf
293-296 °C (subl.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)