Documentos
V900355
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Vetec, reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
TMB dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
313.27 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥98%
solubilidade
acetic acid: water (1:2): 0.1 g/5mL, clear to slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
chave InChI
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Noncarcinogenic substitute for benzidine.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2