V900320
Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Cetyldimethylethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
peso molecular
378.47 g/mol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(3,4)6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.40 °C - closed cup