Documentos Principais
V900309
Sigma-Aldrich
MOPS hemisodium salt
Vetec, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
Número CAS:
Peso molecular:
220.25
Código UNSPSC:
12161700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
Formulário
powder
faixa de pH útil
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubilidade
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
chave InChI
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)