V900276
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
Cobaltous sulfate heptahydrate
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
Formulário
powder
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
densidade
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
BGORGFZEVHFAQU-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)