V900229
Benzophenone
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
grau
reagent grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 108 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
p.e.
305 °C (lit.)
pf
47-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)