V900198
Magnesium nitrate hexahydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
grau
reagent grade
densidade de vapor
6 (vs air)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
89 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
chave InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)