Documentos Principais
V900192
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
Vetec, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Sodium fluoroborate
About This Item
Fórmula linear:
NaBF4
Número CAS:
Peso molecular:
109.79
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
densidade
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
chave InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)