Documentos Principais
V900140
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
Vetec, reagent grade
Sinônimo(s):
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Fórmula linear:
MgCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Formulário
powder
concentração
40.0-44.0% (EDTA titration)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
chave InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)