V900128
Hydrazine dihydrochloride
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
Formulário
crystals or chunks
powder or solid
pf
200 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
chave InChI
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)