Documentos Principais
V900071
Sigma-Aldrich
Calcium iodide hydrate
Vetec, reagent grade
About This Item
Fórmula linear:
CaI2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
293.89 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Formulário
crystals or chunks
concentração
13.3-14.0% (EDTA titration, anhydrous)
pf
783 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)