V900057
Sodium bromide
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
grau
reagent grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 806 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
powder, crystals or chunks
pH
5.4 (20 °C, 50 g/L)
pf
755 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1