V900044
Calcium chloride hexahydrate
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
97%
pf
30 °C
densidade
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)