V900039
Iron(III) nitrate nonahydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
98%
forma
crystalline powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
pH
1.5 (20 °C)
pf
47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
chave InChI
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1