Documentos
V900028
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate octadecahydrate
Vetec, reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Al2(SO4)3 · 18H2O
Número CAS:
Peso molecular:
666.43
Número CE:
Código UNSPSC:
12352300
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1