V900022
Rubidium chloride
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
Formulário
fine crystals (may contain lumps)
pf
715 °C (lit.)
densidade
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)