Documentos
V800360
Sigma-Aldrich
Sulfato de prata
AR, ≥99%
Sinônimo(s):
Sal de prata (I) de ácido sulfúrico
About This Item
Fórmula linear:
Ag2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
311.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
AR
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥99%
forma
crystalline powder
pH
4.5-5 (0.5% in water)
pf
652 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3