V800243
Magnesium nitrate hexahydrate
LR, ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
densidade de vapor
6 (vs air)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
forma
solid
pH
5.0-8.2 (5% in water)
pf
89 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
chave InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1