V800035
Ammonium bicarbonate
LR, ≥98.5%
Sinônimo(s):
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
densidade de vapor
2.7 (vs air)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98.5%
forma
crystalline powder
pH
7.0-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
cadeia de caracteres SMILES
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
chave InChI
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1