V800012
2,4-Dinitrophenylhydrazine
LR, ≥98%
Sinônimo(s):
(2,4-dinitrophenyl)-hydrazine, DNPH
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98%
pf
197-200 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
chave InChI
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)