Documentos
V001453
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol
USP, 99.5%
Sinônimo(s):
Propylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
76.09
Beilstein:
1340498
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Agency
USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.5%
temperatura de autoignição
779 °F
Lim. expl.
12.5 %
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
187 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup