V001383
Aluminum fluoride
97%
Sinônimo(s):
Aluminum trifluoride, Trifluoroaluminum
About This Item
Ensaio
97%
pf
1290 °C (lit.)
densidade
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1