V001204
Sacarina
puriss., 98%
Sinônimo(s):
2,3-Di-hidroxi-1,2-benzisotiazol-3-ona-1,1-dióxido, Sulfimida o-benzoica, Imida do ácido 2-sulfobenzoico
About This Item
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
226-229 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2