Documentos Principais
V000538
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
basic, 52-56%
Sinônimo(s):
Cupric carbonate basic
About This Item
Fórmula linear:
CuCO3 · Cu(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
221.12
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
concentração
52-56%
cadeia de caracteres SMILES
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
chave InChI
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash