Documentos Principais
1A00930
USP
Methyl p-toluate
new
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl p-toluate, (Methyl 4-methylbenzoate)
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
1100609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 39 °C)
temperatura de autoignição
932 °F
Lim. expl.
9.5 %
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
pf
32-35 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)