Documentos Principais
1724678
USP
Zileuton Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Benzo[b]thien-2-oyl)benzo[b]thiophene, Benzo[b]thien-2-yl ketone, Bis(benzo[b]thien-2-yl)methanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H10OS2
Número CAS:
Peso molecular:
294.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1724678 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zileuton
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(cc1C(=O)c3[s]c4c(c3)cccc4)cccc2
InChI
1S/C17H10OS2/c18-17(15-9-11-5-1-3-7-13(11)19-15)16-10-12-6-2-4-8-14(12)20-16/h1-10H
chave InChI
XGEOFOPAAWHTSM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Zileuton Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Zileuton
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)