1724656
USP
Zileuton
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-N-hydroxy-N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)urea
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zileuton
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
chave InChI
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX5(240)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)