1711279
USP
Venlafaxine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
venlafaxine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)OC)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
chave InChI
HWPAFKGYJZARRM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Venlafaxine Hydrochloride
- Venlafaxine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Venlafaxine Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)