1708810
USP
Valsartan Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Valeryl-N-{[2′-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine methyl ester, Valsartan methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valsartan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)CN([C@@H](C(C)C)C(=O)OC)C(=O)CCCC
InChI
1S/C25H31N5O3/c1-5-6-11-22(31)30(23(17(2)3)25(32)33-4)16-18-12-14-19(15-13-18)20-9-7-8-10-21(20)24-26-28-29-27-24/h7-10,12-15,17,23H,5-6,11,16H2,1-4H3,(H,26,27,28,29)/t23-/m0/s1
chave InChI
UJTNRXYTECQKFO-QHCPKHFHSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)