1672916
USP
Tranylcypromine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
cis-Tranylcypromine hydrochloride, (±)-cis-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tranylcypromine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H]1[C@H](C1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9-;/m1./s1
chave InChI
ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Aplicação
- Tranylcypromine Sulfate
- Tranylcypromine Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)